VWR®, PC-erlenmeyer-schudkolven, verbijsterde bodem
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
214-0462EA 69.5 EUR
214-0462 214-0463 214-0464 214-0465 214-0458 214-0459 214-0460 214-0461
VWR®, PC-erlenmeyer-schudkolven, verbijsterde bodem
Kolven Erlenmeyers
VWR®, PC Erlenmeyer-schudkolven bieden uitstekende optische helderheid en mechanische sterkte. Ze zijn ideaal voor schudcultuurtoepassingen en opslag. De verschotten bodem verbetert het mengen en verhoogt de gasuitwisseling.
  • Temperatuurbereik: –80 tot +121 °C
  • In tegenstelling tot glas breken kolven niet als ze vallen
  • Ingegoten schaalverdeling voor nauwkeurigheid
  • Optie voor ventilatiedop voor continue gasuitwisseling, waarbij de steriliteit wordt gegarandeerd en lekkage wordt voorkomen
  • Niet cytotoxisch, DNase-/RNase-vrij en niet-pyrogeen
  • Uniek verbijsterd ontwerp met een ingegoten '1/3 Fill'-lijn voor klantgemak
  • Gesteriliseerd door bestraling SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)
  • Houdbaarheid: 3 jaar na productiemaand
Gefabriceerd in een klasse 100.000 cleanroomomgeving onder ISO 13485 en ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen.
Bestelinformatie: Verkrijgbaar met plug-seal dop of ontluchtingsdop van groen HDPE.
Verpakking: Individueel verpakt.