Ethidiumbromide solution_SC 0,07 %
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
A2273.0005 A2273.0015
A2273.0005EA 35.5 EUR
A2273.0005 A2273.0015
Ethidiumbromide solution_SC 0,07 %
Ethidiumbromide
Ethidium bromide solutions with a concentration of 0,7 mg/ml.
Leveringsinformatie: Supplied in a dropper bottle.
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394.31 g/mol
Kookpunt: 72
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011724
CAS nummer: 1239-45-8
Merck Index: 13,04751