Labelprinter, M210
Leverancier: Brady
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
152260 311307
BRDY152260EA 99 EUR
BRDY152260 BRDY311307
Labelprinter, M210
Printers Label Printers
De M210 draagbare labelprinter is een alles-in-één labelprinter voor voice/datacom, elektrische en algemene industriële teams. Met labelmaterialen die speciaal zijn ontworpen voor ruwe omgevingen, kan de M210-printer snel en eenvoudig duidelijke labels maken die jarenlang blijven plakken - ondanks extreme temperaturen en gebogen of sterk gestructureerde oppervlakken.
  • Monokleur
  • Ontworpen duurzame materiaalkwaliteit
  • Drukt duurzame identificatie van 6 tot 19 mm breed af om de hoeveelheid gegevens te maximaliseren
  • Pas de lengte van de labels aan met behulp van het hoogwaardige continue materiaal
  • Ergonomische snijder en labelgrijper, houdt het label vast na het snijden
  • Eenvoudig te gebruiken: ABC-toetsenbord, grafische bibliotheek, sneltoetsen en menufuncties voor het snel maken van labels
  • Smart Cell-technologie voor automatische labelinstelling en automatische opmaak
  • 2 jaar garantie
Beschikbare talen zijn onder andere Kroatisch; Tsjechisch; Deens; Nederlands; Amerikaans Engels); Ests; Fins; Frans; Duits; Hongaars; Italiaans; Noors (Bokmål); Pools; Portugees; Roemeense; Slowaaks; Sloveens; Spaans (universeel); Zweeds; Turks.
Informatie over toebehoren: Optionele multifunctionele accessoire bestaat uit magneet, zaklamp, standaard, riemlus en paalriem. 2 AAA-batterijen vereist (niet inbegrepen).
Leveringsinformatie: Het 'carton pack'-model wordt geleverd in een kartonnen verpakking met een snelstartgids en een M21-750-499 labelcartridge.
De kits worden geleverd in een harde koffer met daarin een M210-printer, een Li-ionbatterij, een EU- of VK-netsnoer en een M21-750-499 labelcartridge.