VWR®, Septa ND22
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
548-0159AEA 602 EUR
548-0159A 548-2179A 548-3338A 548-0616A 548-0615A 548-3232A
VWR®, Septa ND22
Tussenschoten
Bijna alle septa hebben één gelamineerde zijde met PTFE (hoge chemische bestendigheid) en vormen een inerte barrière tussen dragermateriaal en monster.
  • Geschikt voor een breed scala aan doppen
  • Gemakkelijk wisselen
  • Verschillende hardheden en septadiktes beschikbaar
Septa-keuze is afhankelijk van de toepassing.