VWR® Septa ND8
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
548-0312AEA 230 EUR
548-0312A 548-0027A 548-0026A 548-0313A 548-0320A 548-0318A 548-1460A 548-0314A 548-0315A 548-0316A 548-1455A 548-0828A 548-3344A
VWR® Septa ND8
Tussenschoten
Bijna alle septa hebben één gelamineerde zijde met PTFE (hoge chemische bestendigheid) en vormen een inerte barrière tussen dragermateriaal en monster.
  • Geschikt voor een breed scala aan doppen
  • Gemakkelijk wisselen
  • Verschillende hardheden en septadiktes beschikbaar
Septa-keuze is afhankelijk van de toepassing.