Agarose LE, kwaliteit van moleculaire biologie, Axygen®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AGR-LE-1001 AGR-LE-5001
AXYGAGR-LE-1001EA 1430 EUR
AXYGAGR-LE-1001 AXYGAGR-LE-5001
Agarose LE, kwaliteit van moleculaire biologie, Axygen®
Gel voor elektroforese Agarose en acrylamide
Axygen® Agarose Low Electroendosmosis (LE) is een agarose van hoge kwaliteit uit de moleculaire biologie, geschikt voor analytische en preparatieve elektroforese van nucleïnezuren.
Scheidingsbereik: 1 tot 2,5 Kbp.