Masterflex® laboratoriumsoftware en voorverpakte accessoires, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Masterflex®
MFLX78002-92EA 70.9 EUR
MFLX78002-92
Masterflex® laboratoriumsoftware en voorverpakte accessoires, Avantor®
Software Laboratoriumsoftware
Stand-alone procesbediening. Een pc is niet nodig.
  • Optimaliseer de prestaties van uw Masterflex-pompen
De ProgEdit-software stelt de gebruiker in staat om individueel definieerbare doseer- en pompsequenties met een pc te programmeren en het programma naar het geheugen van de pompaandrijving te downloaden.
ISMATEC's MCP Process doseerpompen zijn ideaal voor veilige doseer- en vultoepassingen. Individuele, op de toepassing gebaseerde doseer- en pompsequenties kunnen direct in een pc worden geprogrammeerd (batch-programmering) en vervolgens worden gedownload (via de RS232-interface) naar een van de vier programmageheugens die beschikbaar zijn op de pompaandrijving. Vergelijkbaar met een eenvoudige PLC-type controller, zullen de pomp en het programma ter plekke werken als stand-alone units en vrij losgekoppeld van de pc. Dit maakt deze ISMATEC-pompaandrijvingen uitermate geschikt voor vloeistofverwerking die nauwkeurigheid, hygiënische omstandigheden, vernetbaarheid, betrouwbaarheid en uitbreidbaarheid vereist. Pomp wordt apart verkocht.
Systeem vereisten: Pentium PC of hoger, Win9x of hoger, Windows NT 4.0 of hoger, en 3 1/2" floppy drive.