Masterflex® L/S® pompkop montagemateriaal, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX07013-04EA 65.2 EUR
MFLX07013-04 MFLX07013-05 MFLX07013-08 MFLX07013-09 MFLX07514-04 MFLX07534-01 MFLX77200-01 MFLX77200-02 MFLX77200-03 MFLX77200-04 MFLX77800-00
Masterflex® L/S® pompkop montagemateriaal, Avantor®
Montageplaten
Stapel eenvoudig meerdere pompkoppen op uw Masterflex® L/S®-aandrijving.
  • Gemaakt van duurzaam roestvrij staal
  • Zie schijfspecificaties voor het aanbevolen aantal koppen
Stapel meerdere pompkoppen op elkaar of vervang bevestigingsmateriaal voor een enkele pompkop. Kies bevestigingsmateriaal op basis van de Masterflex® L/S®-pompkop die u heeft. Compatibel met pompen uit de Masterflex L/S-serie.