Masterflex® verwisselbare voedingskabels - IEC naar unieke landstekker, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Masterflex®
MFLX50001-64EA 43.6 EUR
MFLX50001-62 MFLX50001-74 MFLX50001-64 MFLX50001-76 MFLX50001-78 MFLX50001-68 MFLX50001-69 MFLX50001-70 MFLX50001-60 MFLX50001-72
Masterflex® verwisselbare voedingskabels - IEC naar unieke landstekker, Avantor®
Kabels
Optimaliseer de prestaties van uw Masterflex®-pomp.
  • Kies uit een groot assortiment netsnoeren
Kies een verwisselbare snoer-/stekkercombinatie voor gebruik op 115 of 230 VAC. Elk snoer van 1,8 m (6 ft) en gemodereerde stekker is voorzien van een IEC 320-apparaatconnector en geschikt voor 10 A bij 250 VAC.