Masterflex®-adapterfittingen, slangpilaar naar binnendraad NPT met schroefdraad, recht, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
31701-85 31702-20 31702-22
MFLX31500-40EA 26.3 EUR
MFLX31500-40 MFLX31500-41 MFLX31501-40 MFLX31501-41 MFLX31701-85 MFLX31702-20 MFLX31702-22
Masterflex®-adapterfittingen, slangpilaar naar binnendraad NPT met schroefdraad, recht, Avantor®
Fittingen en connectoren
Geen gereedschap nodig voor montage.
  • Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
  • Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
  • Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op