Masterflex® direct afleesbare debietmeters met variabel oppervlak en klep, Engelse eenheden, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32460-04 32460-08 32461-00 32461-08 32461-18 32466-50 32466-62
MFLX32460-00EA 139 EUR
MFLX32460-00 MFLX32460-02 MFLX32460-06 MFLX32460-10 MFLX32460-12 MFLX32460-14 MFLX32460-16 MFLX32460-22 MFLX32460-24 MFLX32461-02 MFLX32461-06 MFLX32461-07 MFLX32461-10 MFLX32461-12 MFLX32461-16 MFLX32461-22 MFLX32461-24 MFLX32461-26 MFLX32466-52 MFLX32466-60 MFLX32466-64 MFLX32460-04 MFLX32460-08 MFLX32461-00 MFLX32461-08 MFLX32461-18 MFLX32466-50 MFLX32466-62
Masterflex® direct afleesbare debietmeters met variabel oppervlak en klep, Engelse eenheden, Avantor®
Debietmeters
Meter met klep zorgt voor stroomregeling door middel van een zeer duurzame meterbehuizing.
  • Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - het is niet nodig om meetwaarden om te rekenen om het debiet te krijgen
Deze meters zijn vervaardigd uit massieve acrylblokken en hebben geïntegreerde meetbuizen die nauwkeurige metingen leveren, zelfs in agressieve fabrieksomgevingen. De inlaat-/uitlaatpoorten en montagebouten van de meters zijn verlengd voor eenvoudige paneelinstallatie. Een alternatieve optie is eenMore Product Information