Blue-White® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Polysulfone Housing
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32472-00 32472-02 32473-02 32473-04
MFLX32470-00EA 201 EUR
MFLX32470-00 MFLX32470-01 MFLX32470-02 MFLX32470-03 MFLX32470-04 MFLX32472-01 MFLX32472-03 MFLX32473-01 MFLX32472-00 MFLX32472-02 MFLX32473-02 MFLX32473-04
Blue-White® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Polysulfone Housing
Debietmeters
Krijg betere resultaten dan acryl.
  • Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - het is niet nodig om meetwaarden om te rekenen om het debiet te krijgen│Gebruik met water voor laboratorium- en industriële toepassingen
Kies uit standaard, hoge capaciteit of ultrazuivere in-line flowmeters. Standaardmodellen zijn ontworpen voor lage stroommetingen - meet stroomsnelheden zo laag als 0,025 GPM. De debietmeters met hoge capaciteit meten het debiet tot wel 130 GPM!
Deze grote, duurzame flowmeters hebben interne onderdelen van 316 RVS. Nieuwe ultrazuivere flowmeters gebruiken alleen met kunststof bevochtigde onderdelen, waardoor deze zeer geschikt zijn voor ultrapuur water zoals gedeïoniseerd water. Voor modellen met hoge capaciteit met polycarbonaat schilden rond de meetbuis, bel onze applicatiespecialisten voor meer informatie.