Masterflex® direct afleesbare debietmeters met variabel oppervlak voor water, messing behuizing, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32204-06 32204-14 32204-16 32204-22 32204-24
MFLX32204-04EA 399 EUR
MFLX32204-04 MFLX32204-10 MFLX32204-06 MFLX32204-14 MFLX32204-16 MFLX32204-22 MFLX32204-24
Masterflex® direct afleesbare debietmeters met variabel oppervlak voor water, messing behuizing, Avantor®
Debietmeters
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
  • Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - het is niet nodig om meetwaarden om te rekenen om het debiet te krijgen│Gebruik met water voor laboratorium- en industriële toepassingen
Gebruik voor industriële toepassingen onder hoge druk: installeer in elke configuratie, zelfs naast een bocht in uw pijpleiding. Een gekalibreerde borgveer elimineert de noodzaak om flowmeters verticaal te monteren of rechte stukken leiding voor of achter de meter te laten lopen. Deze robuuste flowmeters zijn relatief ongevoelig voor schokken en trillingen: de veer, de zuigerconstructie en de interne magneet compenseren ruwe procesomgevingen.