Masterflex® gecorreleerde flowmeters met variabel oppervlak, PTFE-behuizing, schaal van 65 mm, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
03216-50 03216-55 03216-57 03216-62 03216-65 03216-80 03266-55 03266-77 03266-80 32044-50 32044-55 32044-62 32044-67 32044-70 32044-80 32044-88
MFLX03216-52EA 376 EUR
MFLX03216-52 MFLX03216-60 MFLX03216-67 MFLX03216-70 MFLX03216-75 MFLX03216-77 MFLX03216-82 MFLX03216-85 MFLX03216-87 MFLX03266-65 MFLX03266-67 MFLX03266-82 MFLX32044-52 MFLX32044-57 MFLX32044-65 MFLX32044-77 MFLX32044-82 MFLX32044-87 MFLX32044-90 MFLX03216-50 MFLX03216-55 MFLX03216-57 MFLX03216-62 MFLX03216-65 MFLX03216-80 MFLX03266-55 MFLX03266-77 MFLX03266-80 MFLX32044-50 MFLX32044-55 MFLX32044-62 MFLX32044-67 MFLX32044-70 MFLX32044-80 MFLX32044-88
Masterflex® gecorreleerde flowmeters met variabel oppervlak, PTFE-behuizing, schaal van 65 mm, Avantor®
Debietmeters
Ontworpen voor zeer zuivere toepassingen met flexibiliteit voor een breed scala aan gassen.
  • Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
De vervanging van metalen fittingen door PTFE elimineert een potentiële verontreinigingsbron voor zeer zuivere toepassingen. De glazen buis maakt gebruik van een gefuseerde keramische schaal voorMore Product Information