Masterflex® gecorreleerde flowmeters met variabel oppervlak, high-flow, schaal van 150 mm, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
03267-87 03267-90 03269-37 03269-86
MFLX03267-32EA 244 EUR
MFLX03267-32 MFLX03267-34 MFLX03267-36 MFLX03269-35 MFLX03269-84 MFLX03267-87 MFLX03267-90 MFLX03269-37 MFLX03269-86
Masterflex® gecorreleerde flowmeters met variabel oppervlak, high-flow, schaal van 150 mm, Avantor®
Debietmeters
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
  • Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. Alle gecorreleerde debietmeters worden geleverd met gegevensbladen voor water en lucht bij standaard temperatuur en druk (STP).