Masterflex® debietmeters met direct afleesbaar oppervlak voor water, PFA-behuizing, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32050-00 32050-02 32050-04 32050-08 32050-12 32050-16 32051-00 32051-10 32051-16
MFLX32050-10EA 973 EUR
MFLX32050-10 MFLX32050-14 MFLX32051-02 MFLX32051-08 MFLX32051-18 MFLX32050-00 MFLX32050-02 MFLX32050-04 MFLX32050-08 MFLX32050-12 MFLX32050-16 MFLX32051-00 MFLX32051-10 MFLX32051-16
Masterflex® debietmeters met direct afleesbaar oppervlak voor water, PFA-behuizing, Avantor®
Debietmeters
Een unieke combinatie van robuust frame en chemisch inerte bevochtigde materialen.
  • Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - u hoeft de meetwaarden niet om te rekenen om het debiet te krijgen
  • Gebruik met water voor laboratorium- en industriële toepassingen
  • Het stijve aluminium frame is voorzien van een PFA-coating om corrosieve omgevingen te weerstaan
  • Ideaal voor toepassingen met ultrapuur water of zeer corrosieve oplosmiddelen
Deze flowmeters zijn ideaal voor gebruik met etsmiddelen en zeer zuiverMore Product Information