Masterflex® L/S® Compacte aandrijving met variabele snelheid, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX77200-12EA 1060 EUR
MFLX77200-12 MFLX77200-20-EU
Masterflex® L/S® Compacte aandrijving met variabele snelheid, Avantor®
Pompen Pump Drives Peristaltic Pump Drives
Stapelbare, compacte pompaandrijving levert veelzijdige prestaties in beperkte ruimte.
  • Debiet 2,1 tot 560 ml/min - het debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slang
  • Stapelbare, compacte aandrijving is perfect voor kleine werkruimtes
  • Gebouwd met een geverfde stalen behuizing met IP22-classificatie
  • Geen moeilijke programmering - enkele schakelaar voor vooruit/uit/achteruit en analoge controller
  • Pomp in beide richtingen—maakt ook spoelen voor of na het pompen mogelijk
  • Afstandsbediening van start/stop via