Masterflex® L/S® standaard pompkoppen voor hoogwaardige precisieslangen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX07015-20EA 328 EUR
MFLX07015-20 MFLX07015-21 MFLX07015-52 MFLX07024-20 MFLX07024-21 MFLX07024-52 MFLX07035-20 MFLX07035-21 MFLX07036-30 MFLX07036-31
Masterflex® L/S® standaard pompkoppen voor hoogwaardige precisieslangen, Avantor®
Pompen Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Ideaal voor vloeistofoverdrachtstoepassingen die een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid vereisen.
  • Standaard koppen zijn nauwkeurig gevormd om plaats te bieden aan een enkele maat slang
  • De pompkop is compact en eenvoudig van ontwerp met dezelfde zijde voor de in- en uitgang van de slangen - perfect voor toepassingen met beperkte ruimte
  • Standaardkoppen zijn compact en eenvoudig te integreren in uw OEM-toepassingen
  • Stapel tot vier koppen, afhankelijk van de drive-aanbevelingen
Deze standaard pompkop is geschikt voor hoogwaardige precisieslangen. Kies deze pompkoppen voor een betere drukopbouw, zuighoogte, overdracht van stroperige vloeistof en een langere levensduur van de slangen. Selecteer een pompkop voor een van de volgende hoogwaardige slangmaten: L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36.
Leveringsinformatie: Inclusief sleutel voor het laden van slangen en montagemateriaal voor één kanaal.