Masterflex® L/S® patroonpompkop met meerdere kanalen en 3 rollen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Masterflex®
MFLX07519-05EA 955 EUR
MFLX07519-05
Masterflex® L/S® patroonpompkop met meerdere kanalen en 3 rollen, Avantor®
Pompen Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Synchrone, meerkanaals stroom van maximaal 8 kanalen.
  • Cartridges klikken in en uit voor snelle slangwisselingen - het is niet nodig om de pompkop van de aandrijving te verwijderen
  • Laad pompkoppen met 1 tot 8 patronen
  • Meng grote en kleine cartridges - één grote cartridge neemt dezelfde ruimte in beslag als twee kleine
  • Stroomsnelheid 0,074 tot 1700 ml/min met microbore- of L/S-slangen - stroomsnelheid is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, patroon en slangmaat
  • Accepteert 1 tot 8 kleine of 1 tot 4 grote cartridges
  • Vereist aandrijvingen met minimaal 1⁄10 pk en maximaal 600 tpm
  • Gebouwd met roestvrijstalen rotor en lagers met uiteinden van polysulfon
Elk pompkopsysteem bestaat uit een heavy-duty pompkop en twee formaten snap-in slangcartridges, elk met afzonderlijk instelbare occlusie-instellingen (cartridges apart bestellen). Het occlusie "wig" ontwerp zorgt voor een nauwkeurige en meer gebalanceerde stroomregeling. Aanbevolen voor gebruik met kleine patroon 07519-80 en grote patroon 07519-70.
Leveringsinformatie: Inclusief inbussleutel.