Masterflex® I/P® hoogwaardige precisiepompslang, met platina uitgeharde siliconen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX96511-88EA 820 EUR
MFLX96511-88 MFLX96510-70 MFLX96510-88 MFLX96510-89
Masterflex® I/P® hoogwaardige precisiepompslang, met platina uitgeharde siliconen, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Verminder het risico op vastzittende deeltjes met een glad binnenoppervlak.
  • Er is een gratis conformiteitscertificaat beschikbaar - aanvraag in winkelwagen
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Geen uitloogbare additieven beschermen gevoelige en kostbare vloeistoffen
Toepassingen: Farmaceutische, biotech, peristaltische pompen en voedseltoepassingen
Kenmerken: Uitstekende hittebestendigheid, lage compressieset, geurloos, niet-toxisch, doorschijnend
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.