Masterflex® I/P® pompkopadapters, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX77490-00EA 1470 EUR
MFLX77490-00 MFLX77490-10 MFLX77490-20 MFLX77490-30
Masterflex® I/P® pompkopadapters, Avantor®
Pompen Pump Drives Peristaltic Pump Drives
Sluit elke I/P®-pompkop aan op een 56C-framemotor.
  • Gegoten aluminium adapters hebben een ingebouwde versnellingsbak voor eenvoudige installatie
  • Compatibel met alle I/P-pompkoppen
  • Geschikt voor gebruik met 1⁄10 pk tot 1⁄2 pk 56C-framemotor en 650 tpm max. pompkopsnelheid
Deze I/P®-pompkopadapters werken met 56C-framemotoren, zodat u een pomp kunt aanpassen aan uw toepassing. Voeg een motorcontroller toe voor variabele snelheid en/of bediening op afstand. Adapters zijn compatibel met alle I/P-pompkoppen.
Leveringsinformatie: Inclusief adapter met ingebouwde versnellingsbak, hardware.