Masterflex® L/S® Easy-Load® II pompkoprotorconstructies, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX77200-58EA 267 EUR
MFLX77200-58 MFLX77200-59 MFLX77200-68 MFLX77200-69
Masterflex® L/S® Easy-Load® II pompkoprotorconstructies, Avantor®
Pompen Peristaltische pompen
Haal het meeste uit uw Masterflex® L/S® Easy-Load® II-pompkop met deze vervangende onderdelen.
  • Kies vervangende onderdelen die geschikt zijn voor uw L/S®-pompkop
Vervang de rotor van uw pompkop om de levensduur van uw pompkop te verlengen.