Masterflex® L/S® vervangende borstels en borsteldoppen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX07520-04EA 70.7 EUR
MFLX07520-04 MFLX07520-06 MFLX07533-01
Masterflex® L/S® vervangende borstels en borsteldoppen, Avantor®
Pompen Peristaltische pompen
Vervang snel en eenvoudig onderdelen van uw Masterflex-systeem.
  • Kies vervangende borstels en doppen op basis van uw Masterflex L/S-aandrijving
  • Borstels moeten om de zes maanden of om de 2000 uur worden geïnspecteerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet
Deze vervangende schijfonderdelen zijn eenvoudig te installeren en helpen de levensduur van uw schijf te verlengen.