Masterflex® Ismatec® Peristaltische pompen met minipatroon voor rekmontage met vast toerental, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Masterflex®
MFLX78012-95-EUEA 1600 EUR
MFLX78012-95-EU MFLX78012-60 MFLX78012-35-CH MFLX78012-05-EU MFLX78012-85-IT MFLX78012-55-DK MFLX78012-85-IN MFLX78012-55 MFLX78012-85-IL MFLX78012-95-UK MFLX78012-55-UK MFLX78012-65-IL MFLX78012-15-CH MFLX78012-50 MFLX78012-05-UK MFLX78012-95-DK MFLX78012-05-DK MFLX78012-45 MFLX78012-65-IT MFLX78012-55-EU MFLX78012-65-IN MFLX78012-80 MFLX78012-97-IT MFLX78012-85 MFLX78012-97-IN MFLX78012-45-EU MFLX78012-25-UK MFLX78012-35-IL MFLX78012-97-IL MFLX78012-35-IN MFLX78012-65-AU MFLX78012-35-IT MFLX78012-45-UK MFLX78012-85-CH MFLX78012-25-DK MFLX78012-35-AU MFLX78012-45-DK MFLX78012-15-IL MFLX78012-15-IN MFLX78012-85-AU MFLX78012-25-EU MFLX78012-15-AU MFLX78012-65 MFLX78012-15-IT MFLX78012-65-CH MFLX78012-95-IT MFLX78012-05-AU MFLX78012-95-IL MFLX78012-97-CH MFLX78012-85-UK MFLX78012-05-IT MFLX78012-95-IN MFLX78012-05-IN MFLX78012-05-IL MFLX78012-85-EU MFLX78012-97 MFLX78012-45-CH MFLX78012-65-DK MFLX78012-15 MFLX78012-92 MFLX78012-90 MFLX78012-95 MFLX78012-65-UK MFLX78012-55-IL MFLX78012-55-IN MFLX78012-65-EU MFLX78012-55-IT MFLX78012-00 MFLX78012-25-CH MFLX78012-97-AU MFLX78012-05 MFLX78012-85-DK MFLX78012-55-AU MFLX78012-40 MFLX78012-45-IT MFLX78012-97-EU MFLX78012-15-DK MFLX78012-45-AU MFLX78012-95-CH MFLX78012-05-CH MFLX78012-15-UK MFLX78012-97-UK MFLX78012-45-IN MFLX78012-35-EU MFLX78012-45-IL MFLX78012-35 MFLX78012-25-IT MFLX78012-30 MFLX78012-25-AU MFLX78012-97-DK MFLX78012-55-CH MFLX78012-35-DK MFLX78012-95-AU MFLX78012-25-IN MFLX78012-35-UK MFLX78012-20 MFLX78012-25-IL MFLX78012-25 MFLX78012-15-EU
Masterflex® Ismatec® Peristaltische pompen met minipatroon voor rekmontage met vast toerental, Avantor®
Pompen Peristaltische pompen
Montagestang van compact formaat - gebruik deze pompen bijna overal.
  • Een synchrone motor met constant toerental zorgt voor een constant, herhaalbaar debiet
  • Wijzig de slangmaten om verschillende stroomsnelheden te verkrijgen
Het ontwerp van de minicartridge biedt de eenvoudigste en handigste slangwissels van allemaal - vervang zelfs de slang terwijl uw pomp draait! Bestel extra optionele minicartridges met instelbare occlusie om de druk op elk kanaal handmatig te variëren. Zorg dat u extra 3-stopslangen bij de hand hebt wanneer snel wisselen van slangen cruciaal is. (Scroll naar beneden om alle accessoirekeuzes te zien.)
Leveringsinformatie: Inclusief een 5-1/2"L x 1/2" dia (14 x 0,5 cm) bevestigingsstang, een 6-ft (1,8-m) netsnoer met stekker.