Masterflex® Ismatec® snelkoppeling, enkelkanaals pompkoppen voor 1,6 of 2,4 mm wandslangen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX78002-11EA 1520 EUR
MFLX78002-11 MFLX78002-16 MFLX78002-22
Masterflex® Ismatec® snelkoppeling, enkelkanaals pompkoppen voor 1,6 of 2,4 mm wandslangen, Avantor®
Pompen Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Klik uw pompkop snel op uw schijven met het draai-en-vergrendel montagesysteem
  • Kies uit verwisselbare pompkoppen die stroomsnelheden bieden van 0,01 tot 3660 ml/min
Zorg voor optimale prestaties van uw Ismatec®-pompen.