Masterflex® Ismatec® peristaltische pompvoetschakelaars, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX07610-25EA 1420 EUR
MFLX07610-25 MFLX78003-07 MFLX78016-93 MFLX78016-91 MFLX78016-95
Masterflex® Ismatec® peristaltische pompvoetschakelaars, Avantor®
Pompen Peristaltische pompen
Vereenvoudig uw dosering.
  • Selecteer de voetschakelaar met aansluiting die geschikt is voor uw Ismatec® pomp
Voetschakelaars zorgen voor een handige, handsfree bediening van uw pompaandrijvingen tot op 1,8 meter afstand. Druk gewoon één keer om de pomp te starten, druk nogmaals om te stoppen.