Masterflex® Ismatec® pompslang, 2-stops microboring, PharMed® BPT, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX95723-10EA 145 EUR
MFLX95723-10 MFLX95723-12 MFLX95723-14 MFLX95723-18 MFLX95723-22 MFLX95723-24 MFLX95723-26 MFLX95723-28 MFLX95723-30 MFLX95723-32 MFLX95723-34 MFLX95723-36 MFLX95723-38 MFLX95723-40 MFLX95723-42 MFLX95723-44 MFLX95723-46 MFLX95723-48
Masterflex® Ismatec® pompslang, 2-stops microboring, PharMed® BPT, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Om uw Ismatec®-pompsysteem compleet teMore Product Information