Masterflex® I/P® pompkop met lange schacht voor precisieslangen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX07019-00EA 841 EUR
MFLX07019-00 MFLX07019-25 MFLX07019-26 MFLX77601-62 MFLX77602-02 MFLX77602-12
Masterflex® I/P® pompkop met lange schacht voor precisieslangen, Avantor®
Pompen Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Ideaal voor vloeistofoverdrachtstoepassingen die een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid vereisen.
  • Ontworpen en geoptimaliseerd voor één slangmaat
  • Ontwerp met drie rollen voor een soepele doorstroming
  • Kies uit roestvrijstalen (SS) of koudgewalste stalen (CRS) rotor / rol voor grotere duurzaamheid en chemische weerstand
  • Pompkoppen zijn stapelbaar voor toepassingen met meerdere kanalen
  • Compact ontwerp voor efficiënt gebruik van de ruimte
Standaardkoppen zijn met precisie gevormd om plaats te bieden aan een enkele maat slang—gebruik voor veelvoorkomende toepassingen voor vloeistofoverdracht die nauwkeurigheid en uitstekende herhaalbaarheid vereisen. Verkrijgbaar met heldere behuizing van polycarbonaat (PC) met rotoren van koudgewalst staal (CRS) of roestvrij staal (SS); CRS biedt economie, terwijl SS betere chemische weerstand en duurzaamheid biedt.
Gebruik met Masterflex® I/P®-pompen die een pompkop met lange schacht vereisen. Deze pompkoppen zijn niet compatibel met standaard asaandrijvingen.
De pompkop is compact en eenvoudig van ontwerp met dezelfde zijde voor de in- en uitgang van de slangen - perfect voor toepassingen met beperkte ruimte. Standaardkoppen zijn compact en eenvoudig te integreren in uw OEM-toepassingen. Bel voor meer informatie over onze uitgebreide OEM-services.