Masterflex® Luer-stopkranen, polycarbonaat, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX30600-01EA 46.5 EUR
MFLX30600-01 MFLX30600-02 MFLX30600-03 MFLX30600-04
Masterflex® Luer-stopkranen, polycarbonaat, Avantor®
Ventielen Ball Valves
Reguleer de stroom zonder te lekken.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Kies kranen met een mannelijke luer-lock of een mannelijke luer-slip. Handgreep draait 90° op eenwegkranen, 180° op driewegkranen en 360° op vierwegkranen. Ze hebben allemaal een pc-behuizing en een HDPE-stam.