Masterflex® chemisch inerte doseerventielen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
06394-00 06394-02 06394-04 06394-16
MFLX06394-00EA 150 EUR
MFLX06394-00 MFLX06394-02 MFLX06394-04 MFLX06394-16
Masterflex® chemisch inerte doseerventielen, Avantor®
Ventielen Metering Valves
Eenvoudig bijtende vloeistoffen of gassen doseren.
  • Gewoon draaien - acht slagen volledig openen of sluiten van de klep
Uitstekend geschikt voor het doseren van corrosieve vloeistoffen en gassen — alle natte delen zijn CTFE en PTFE. Acht slagen zullen de kleppen volledig openen of sluiten. Maximale druk is 75 psi en maximale temperatuur is 150 °F (93 °C); grootte van de opening is 1/4 ".