Masterflex® Low-Flow Direct-Lift proportionele magneetventielen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
98650-02 98650-12 98650-32 98650-34 98650-22
MFLX98650-02EA 356 EUR
MFLX98650-02 MFLX98650-12 MFLX98650-32 MFLX98650-34 MFLX98650-22
Masterflex® Low-Flow Direct-Lift proportionele magneetventielen, Avantor®
Ventielen Solenoid Valves
Bestand tegen druk tot 500 psi!
  • Gebruik voor continue regeling van vloeistof- of gasstroom
  • Kleppen zijn bestand tegen drukken tot 500 psi
Pas een ingangssignaal van 0 tot 30 VDC toe - deze normaal gesloten kleppen gaan open om u debieten te geven die evenredig zijn met de ingangsspanning. Roestvrijstalen klepconstructie is bestand tegen drukken tot 500 psi. De maximale vloeistoftemperatuur is 50 °C (122 °F). De maximale omgevingstemperatuur bij onderbroken gebruik is 54 °C (130 °F). Activeringstijd is 500 milliseconden.
Bevochtigde delen zijn 316 en 416More Product Information