Masterflex® L/S® precisiepompslang, met platina uitgeharde siliconen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX96410-13EA 96.5 EUR
MFLX96410-13 MFLX96410-14 MFLX96410-16 MFLX96410-17 MFLX96410-18 MFLX96410-25
Masterflex® L/S® precisiepompslang, met platina uitgeharde siliconen, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Uitstekende biocompatibiliteit die voldoet aan meerdere classificaties.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
  • Iets meer helderheid dan met peroxide uitgeharde slangen
  • Gladde oppervlakken; lagere eiwitbindingsniveaus
  • Minder potentiële uitloogbare stoffen
Toepassingen: Farmaceutische, biotech, peristaltische pompen en voedseltoepassingen
Eigenschappen: Uitstekende hittebestendigheid, lage compressieset, geurloos, niet-toxisch, doorschijnend
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.