Masterflex® L/S® hoogwaardige precisiepompslangen, Versilon™ A-60-N, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX06404-15EA 159 EUR
MFLX06404-15 MFLX06404-24 MFLX06404-35 MFLX06404-36
Masterflex® L/S® hoogwaardige precisiepompslangen, Versilon™ A-60-N, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Zeer geschikt voor vacuüm-/druktoepassingen.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op