Masterflex® Ismatec®-pompslang, 2-stops microboring, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX96449-10EA 175 EUR
MFLX96449-10 MFLX96449-12 MFLX96449-14 MFLX96449-18 MFLX96449-26 MFLX96449-30 MFLX96449-33 MFLX96449-34 MFLX96449-36 MFLX96449-37 MFLX96449-42 MFLX96449-43 MFLX96449-48 MFLX96449-22 MFLX96449-24 MFLX96449-28 MFLX96449-40 MFLX96449-31
Masterflex® Ismatec®-pompslang, 2-stops microboring, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Ontworpen voor een optimale werking in uw Ismatec-pompen.
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Langste slanglevensduur van alle Tygon-