Masterflex® B/T® PerfectPosition®-pompslang, BioPharm Platinum-Cured Silicone, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Masterflex®
MFLX96423-92EA 6930 EUR
MFLX96423-92 MFLX96423-90
Masterflex® B/T® PerfectPosition®-pompslang, BioPharm Platinum-Cured Silicone, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Zorg voor optimale prestaties van uw pomp uit de Masterflex® B/T-serie.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
  • Met platina uitgeharde siliconen
  • Ultraglad binnenoppervlak
  • Minder extraheerbare stoffen
  • Minimaliseert de insluiting van deeltjes
  • Perfect voor laboratorium-, biotechnologie- en farmaceutische toepassingen
  • Lange levensduur van de slang
  • USP-klasse VI; Overtreft 3A-normen
  • FDA-conform
Formulering: Tygon 3350 siliconen, platina uitgehard.
Toepassingen: Farmaceutische, cosmetische, onderzoeks- en auto-analysetoepassingen.
Eigenschappen: Ultraglad; minimaliseert bacteriegroei. Goed voor milde tot gemiddelde concentratie basen, zouten en alcoholen; geurloos, smaakloos en niet giftig. Transparant.
Opmerking::De onderstaande slang is niet ontworpen om te werken met de B/T Perfect Position-pompsystemen.