Blue-White® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Dual Scale, Acrylic
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32477-00 32477-02 32477-08 32477-16 32477-78
MFLX32477-04EA 186 EUR
MFLX32477-04 MFLX32477-06 MFLX32477-10 MFLX32477-12 MFLX32477-14 MFLX32477-18 MFLX32477-20 MFLX32477-22 MFLX32477-28 MFLX32477-30 MFLX32477-80 MFLX32477-82 MFLX32477-00 MFLX32477-02 MFLX32477-08 MFLX32477-16 MFLX32477-78
Blue-White® Direct-Read Variable-Area Flowmeters for Water, Dual Scale, Acrylic
Debietmeters
Lees metingen af in een onbelemmerd 360° zicht.
  • Gemakkelijk afleesbare dubbele schalen (GPM/LPM)
  • Extreem duurzaam - vervaardigd uit hoogwaardig acrylstaafmateriaal
  • In-line behuizing uit één stuk neemt minder ruimte in beslag voor een schone installatie
Deze meters zijn ontworpen voor gebruik in agressievere procesomgevingen. Naast de machinaal bewerkte acryllichamen, maakt het ontwerp gebruik van roestvrijstalen vlottergeleiders. De combinatie is een meter die geschikt is voor procestoepassingen met hoge trillingen en hoge fluctuaties. Sommige versies zijn voorzien van eindstukken van polypropyleen die zijn versterkt met aluminium spanningsringen voor extra sterkte aan het ontwerp van de meters.