Masterflex® direct afleesbare debietmeters met variabel oppervlak voor water, dubbele schaal, aluminium, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32060-02 32061-00 32061-11 32061-12 32061-14 32062-12 32062-14 32062-30 32062-32
MFLX32060-02EA 470 EUR
MFLX32060-02 MFLX32061-00 MFLX32061-11 MFLX32061-12 MFLX32061-14 MFLX32062-12 MFLX32062-14 MFLX32062-30 MFLX32062-32
Masterflex® direct afleesbare debietmeters met variabel oppervlak voor water, dubbele schaal, aluminium, Avantor®
Debietmeters
Verwisselbare media en schalen bieden flexibiliteit.
  • Selecteer water- of luchtschaal in Engelse of metrische eenheden door de meetbuis te draaien
  • Dubbele waterschaal toont het debiet in gallons per minuut en liters per minuut
  • Dubbele luchtschaal toont het debiet in standaard kubieke voet per minuut en liter per minuut
De dikwandige meetbuisconstructie en beschermende metalen behuizing maken deze flowmeters met dubbele media/schaal perfect voor drukke industriële gebieden. Kies uit modellen met een klep om de stroom te bewaken/regelen of zonder klep omMore Product Information