Masterflex® directe aflezing, flowmeters met variabel oppervlak, roestvrijstalen behuizing, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32447-00 32447-02 32447-10 32447-30 32447-34 32447-40 32447-42 32447-50 32447-54 32447-60 32447-62
MFLX32447-20EA 684 EUR
MFLX32447-20 MFLX32447-32 MFLX32447-52 MFLX32447-00 MFLX32447-02 MFLX32447-10 MFLX32447-30 MFLX32447-34 MFLX32447-40 MFLX32447-42 MFLX32447-50 MFLX32447-54 MFLX32447-60 MFLX32447-62
Masterflex® directe aflezing, flowmeters met variabel oppervlak, roestvrijstalen behuizing, Avantor®
Debietmeters
Ideaal voor de meest agressieve procestoepassingen.
  • Dik frontschild van polycarbonaat biedt bescherming
  • Uniek ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud
  • Gemakkelijk afleesbare schaal met directe aflezing biedt zowel metrische als Engelse metingen
  • Verkrijgbaar in gecanneleerde of gewoon taps toelopende buizen
Afneembaar, helder 3/16" dik polycarbonaat voorschild biedt bescherming bij maximale nominale temperatuur en druk. Lees gemakkelijk de gegradueerde schaal voor directe aflezing. De verwisselbare transparante schaalplaten worden direct op de voorkant van de meetbuis gemonteerd. Unieke vlotterstops maken eenvoudige reiniging mogelijk - verwijder en vervang de vlotter zonder de meetbuis of het schild te verstoren. Buismaten 3, 4 en 5 zijn gecanneleerd; buismaten 6, 8 en 9 lopen taps toe met een roestvrijstalen geleidestang.