Masterflex® concentrische verloopstukken, sanitaire klem, recht, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX31805-05EA 194 EUR
MFLX31805-05 MFLX31805-06 MFLX31805-10 MFLX31805-14 MFLX40619-76 MFLX40619-77 MFLX40619-78 MFLX40619-80
Masterflex® concentrische verloopstukken, sanitaire klem, recht, Avantor®
Fittingen en connectoren
Handhaaf de hygiënische omstandigheden in uw processen terwijl u de diameter verkleint.
  • Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
  • Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
  • Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen