Masterflex® hoogzuivere kunststof membraanafsluiters, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Masterflex®
MFLX40619-88EA 2010 EUR
MFLX40619-88 MFLX98520-00 MFLX98520-11 MFLX98520-10
Masterflex® hoogzuivere kunststof membraanafsluiters, Avantor®
Ventielen Diaphragm Valves
Volledig aftapbaar en onderhoudsvriendelijk!
  • Elimineer lekken - ideaal voor voedsel- of farmaceutische verwerking
  • Compatibel met Tri-Clamp®-verbindingen voor eenvoudig onderhoud, vervanging en oriëntatie - snijden of lassen is niet nodig!
  • Kies een huis van natuurlijk polypropyleen (PP) of Kynar® (PVDF) - beide zijn uitstekend geschikt voor ultrazuivere toepassingen
  • Modellen met Kynar® (PVDF) body bieden extra chemische weerstand tegen corrosieve stoffen
Deze zeer zuivere kleppen zijn voorzien van handmatige actuatoren. Maximale viscositeit is 400 cSt. De maximale vloeistoftemperatuur is 82 °C (180 °F).