Masterflex® L/S® opgerolde pompslangen, Tygon® A-60-F, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX06415-14EA 978 EUR
MFLX06415-14 MFLX06415-16
Masterflex® L/S® opgerolde pompslangen, Tygon® A-60-F, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Vergelijkbaar met Norprene® maar met FDA-goedkeuring.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd