Masterflex® compacte gasmassastroomsensoren/transmitters, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32658-02 32658-06 32658-00 32658-03 32658-04 32658-05 32658-07 32658-08 32658-09 32658-14 32658-23 32658-29
MFLX32658-02EA 718 EUR
MFLX32658-02 MFLX32658-06 MFLX32658-00 MFLX32658-03 MFLX32658-04 MFLX32658-05 MFLX32658-07 MFLX32658-08 MFLX32658-09 MFLX32658-14 MFLX32658-23 MFLX32658-29
Masterflex® compacte gasmassastroomsensoren/transmitters, Avantor®
Debietmeters
Nauwkeurig en corrosiebestendig.
  • Niet-verstopte rechte sensorbuis zorgt voor een hoge nauwkeurigheid
  • Alle modellen bevatten een kalibratiecertificaat volgens NIST-traceerbare standaarden
Flowtransmitters combineren een restrictor-flowelement met een geavanceerde rechte sensorbuis voor een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid. Gasstroomsnelheden worden binnen beperkingen niet beïnvloed door temperatuur- en drukvariaties.
Kies uit aluminium of 316 roestvrij staal (SS) modellen. Bevochtigde materialen zijn geanodiseerd aluminium, messing en Viton® voorMore Product Information