Masterflex® Ismatec® pompslang, 2-stops microboring, Santoprene®, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX06431-12EA 93.9 EUR
MFLX06431-12 MFLX06431-26 MFLX06431-42
Masterflex® Ismatec® pompslang, 2-stops microboring, Santoprene®, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Kies de maat en formulering die passen bij uw stroomsnelheid en toepassingsbehoeften.
  • Echte Ismatec®-slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
Compatibel met Masterflex® L/S® meerkanaals pompkop, kleine patronen
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.