Masterflex® verdeelstukmagneetventielen, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
01356-00 01356-02 01356-03 01356-07 01356-08 01356-10 01356-14 01356-20 01356-22 01356-01 01356-04 01356-05 01356-09 01356-11 01356-12 01356-16 01356-18 01356-19 01356-21 01356-23
MFLX01356-00EA 374 EUR
MFLX01356-00 MFLX01356-02 MFLX01356-03 MFLX01356-07 MFLX01356-08 MFLX01356-10 MFLX01356-14 MFLX01356-20 MFLX01356-22 MFLX01356-01 MFLX01356-04 MFLX01356-05 MFLX01356-09 MFLX01356-11 MFLX01356-12 MFLX01356-16 MFLX01356-18 MFLX01356-19 MFLX01356-21 MFLX01356-23
Masterflex® verdeelstukmagneetventielen, Avantor®
Ventielen Solenoid Valves
Bestand tegen agressieve vloeistoffen.
  • Uitstekend geschikt voor meerdere vloeistof- of gasregelsystemen met agressieve of zeer zuivere vloeistoffen
  • Met PTFE of PEEK bevochtigde onderdelen
  • Continu gebruik en een hoge levensduur
  • Geschikt voor gebruik onder druk of vacuüm
Deze normaal gesloten magneetventielen hebben een laag stroomverbruik, een minimaal dood volume en een snelle responstijd voor al uw mengbehoeften. Alle kleppen worden geleverd met PTFE-gecoate aansluitdraden van 15 inch (26 gauge). Speciale bestellingen zijn beschikbaar voor kleppenMore Product Information