Masterflex® Ismatec® Microbore pompslang, Solva™ oplosmiddel/koolwaterstof, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX95712-12EA 86.5 EUR
MFLX95712-12 MFLX95712-14 MFLX95712-18 MFLX95712-26 MFLX95712-28 MFLX95712-30 MFLX95712-32 MFLX95712-34 MFLX95712-36 MFLX95712-40 MFLX95712-42 MFLX95712-44 MFLX95712-48 MFLX95712-10 MFLX95712-22 MFLX95712-24 MFLX95712-38
Masterflex® Ismatec® Microbore pompslang, Solva™ oplosmiddel/koolwaterstof, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Specifiek ontworpen voor gebruik met koolwaterstoffen, aardolieproducten en destillaten.
  • Slangen ondergaan robuuste tests om optimale prestaties / levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Bestand tegen de meeste koolwaterstoffen, brosheid en zwelling
Bestand tegen ozon en UV-licht — barst, zwelt of verhardt niet.
Doorschijnende gele kleur
Statisch temperatuurbereik: -37 tot 74 °C (-35 tot 165 °F)
Dynamisch temperatuurbereik: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
De totale lengte van de verlengslang voor oplosmiddel/koolwaterstof is 15 m (50 voet). De oude Ismatec®-verlengslang was 3 m lang.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.