Masterflex® L/S® precisiepompslang, Versilon™ 2001, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX06475-13EA 124 EUR
MFLX06475-13 MFLX06475-14 MFLX06475-16 MFLX06475-17 MFLX06475-18 MFLX06475-25
Masterflex® L/S® precisiepompslang, Versilon™ 2001, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Compatibel met agressieve chemicaliën.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
Toepassingen: Chemische, voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische toepassingen
Eigenschappen: Uitstekende chemische bestendigheid, lage extraheerbaarheid, lage gasdoorlaatbaarheid, weekmakervrij, doorschijnend
Opmerking: Tygon® chemische pompslangen worden alleen aanbevolen voor gebruik in Easy-Load® en Easy-Load® II pompkoppen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.