Masterflex® vloeistofstroomschakelaars met lage drukval, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32776-20 32776-44
MFLX32776-20EA 230 EUR
MFLX32776-20 MFLX32776-44
Masterflex® vloeistofstroomschakelaars met lage drukval, Avantor®
Flow Switches
Minimaliseer stroomvernauwing en bereik een lage drukval.
  • Chemisch bestendig - bevochtigde materialen Ryton® PPS, Viton®, 316 roestvrij staal en polypropyleen
  • Moeiteloos te installeren met 1/2" NPT(M)-aansluitingen
  • Duurzame schakelaar met 212 °F (100 °C) maximale temperatuur en 200 psi bij 70 °F maximale druk
Deze SPST-schakelaars hebben een unieke, dubbele diameter, interne boring en zuigerconfiguratie om stroomvernauwing te minimaliseren en een lage drukval te bieden. Gebruik een 150 µm filter om je schakelaar te beschermen. Schakelaars zijn voorzien van 1/4" mannelijke snelkoppelingsaansluitingen.