Masterflex® vloeistofstroomschakelaars voor kunststof leidingen met schroefdraad, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32774-64 32774-66 32774-68
MFLX32774-60EA 226 EUR
MFLX32774-60 MFLX32774-62 MFLX32774-64 MFLX32774-66 MFLX32774-68
Masterflex® vloeistofstroomschakelaars voor kunststof leidingen met schroefdraad, Avantor®
Flow Switches
Snel aan te sluiten op kunststof leidingen met schroefdraad.
  • Chemisch bestendig — materialen die in contact komen met roestvrij staal en polypropyleen
  • Moeiteloos te installeren met 1/2" NPT(M)-aansluitingen
  • NSF en FDA goedgekeurd
Deze normaal open schakelaars hebben 3/4" NPT(F)-poorten voor een snelle aansluiting op kunststof leidingen met schroefdraad. Polypropyleen en roestvrijstalen natte delen bieden een uitstekende chemische weerstand. De materialen zijn ook NSF-goedgekeurd en voldoen aan de FDA; goedgekeurd voor drinkwaterbehandelingstoepassingen zoals chlorinators, zuiveraars en verwarmingstoestellen. Schakelaars zijn inclusief 24-inch aansluitdraden.