Masterflex® vloeistofstroomschakelaars voor hoge inline druk, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
32774-32 32774-40 32774-48
MFLX32774-32EA 358 EUR
MFLX32774-32 MFLX32774-40 MFLX32774-48
Masterflex® vloeistofstroomschakelaars voor hoge inline druk, Avantor®
Flow Switches
Ideaal voor hogedruktoepassingen.
  • Weerstaat tot 1500 psi
  • Moeiteloos te installeren met 3/8" NPT(M)-aansluitingen
De magnetische PPS-composietzuiger uit één stuk maakt deze normaal open schakelaars ideaal voor hogedruktoepassingen. De single pole single throw (SPST) schakelaars zijn bestand tegen maximaal 1500 psi bij 70 °F (21 °C)! Gebruik een 100 µm filter om je schakelaar te beschermen. Schakelaars zijn voorzien van 24 tot 26" looddraden.