Masterflex® L/S® 2-stop pompslangen, FDA-conform Viton®, Avantor®
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MFLX96428-13EA 214 EUR
MFLX96428-13 MFLX96428-15 MFLX96428-16 MFLX96428-24 MFLX96428-25 MFLX96428-35
Masterflex® L/S® 2-stop pompslangen, FDA-conform Viton®, Avantor®
Slangen Peristaltische pompslangen
Goed voor voedsel- en laboratoriumtoepassingen.
  • Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
  • Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
  • Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
  • Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
Toepassingen: Voedsel- of laboratoriumtoepassingen waar FDA-conformiteit vereist is, overdracht van zuren en oplosmiddelen, werk bij hoge temperaturen
Eigenschappen: Goede chemische bestendigheid, dekkend zwart
Voor gebruik met Masterflex® meerkanaals pompkoppen.
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.